Wichtige Dokumente
41062
Natriumtetrapropylborat
for GC derivatization, LiChropur™, ≥85.0% (T)
Synonym(e):
NaBPr4
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
LiChropur™
Qualitätsniveau
Assay
≥85.0% (T)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: boron
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
SMILES String
CCC[B-](CCC)(CCC)CCC.[Na+]
InChI
1S/C12H28B.Na/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;/q-1;+1
InChIKey
VKBNWVIDTHWBAZ-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)