Merck
39961
Supelco
Cannabidiolsäure
analytical standard
Synonym(e):
CBDA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H30O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.47
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Eignung
in accordance for H-NMR
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCc1cc(O)c([C@@H]2C=C(C)CC[C@H]2C(C)=C)c(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C22H30O4/c1-5-6-7-8-15-12-18(23)20(21(24)19(15)22(25)26)17-11-14(4)9-10-16(17)13(2)3/h11-12,16-17,23-24H,2,5-10H2,1,3-4H3,(H,25,26)/t16-,17+/m0/s1
InChIKey
WVOLTBSCXRRQFR-DLBZAZTESA-N
Allgemeine Beschreibung
Cannabidiolsäure gehört zur Gruppe der Cannabinoide, einer Klasse von psychoaktiven und nicht-psychoaktiven Verbindungen, die in der Cannabis-Pflanze (Marijuana) produziert werden. Sie ist ein saurer Vorläufer (4) mit potenzieller therapeutischer Wirkung bei der Behandlung von Schmerzen, affektiven Störungen und entzündlichen Erkrankungen.
Anwendung
Cannabidiolsäure wurde als Analyse-Standard für die Analyt-Quantifizierung in Biomasse, Extrakten verschiedener Arten von Cannabis und kommerziellen Cannabisprodukten mittels Chromatographie verwendet.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkt′s. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Kazuhito Watanabe et al.
Toxicology, 206(3), 471-478 (2004-12-14)
The progesterone 17alpha-hydroxylase activity, which is one of the steroidogenic enzymes in rat testis microsomes, was significantly inhibited by crude marijuana extracts from Delta(9)-tetrahydrocannabinolic acid (THCA)- and cannabidiolic acid (CBDA)-strains. Delta(9)-Tetrahydrocannabinol, cannabidiol and cannabinol also inhibited the enzymatic activity with
Cannabidiolic?acid synthase, the chemotype?determining enzyme in the fiber?type Cannabis sativa
Taura F, et al.
Febs Letters, 581, 2929-2934 (2007)
Roger G Pertwee et al.
British journal of pharmacology, 175(1), 100-112 (2017-10-24)
The aim of this study was to compare the abilities of cannabidiolic acid methyl ester (HU-580) and cannabidiolic acid (CBDA) to enhance 5-HT We investigated the effects of HU-580 and CBDA on (i) activation by 8-hydroxy-2-(di-n-propylamino)tetralin of human 5-HT HU-580
Cannabidiolic acid, a major cannabinoid in fiber-type cannabis, is an inhibitor of MDA-MB-231 breast cancer cell migration
Takeda S, et al.
Toxicology Letters, 214, 314-319 (2012)
Szabolcs Fekete et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 155, 116-124 (2018-04-09)
A generic liquid chromatographic method development workflow was developed and successfully applied to the analysis of phytocannabinoids and Cannabis sativa extracts. Our method development procedure consists in four steps: At the end, this method development workflow was performed in less