Merck
37072
Supelco
Formaldehyd-Testkit Quantofix®
10-200 mg/L (HCHO)
About This Item
UNSPSC-Code:
41113319
Beschreibung
semi-quantitative
spezifische(r) Analyt(en)
formaldehyde
Messbereich
10-200 mg/L (HCHO)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
general analytical
Nachweisverfahren
colorimetric
Allgemeine Beschreibung
Inhalt:
Set enthält Reagenzien und Teststäbchen für 100 Bestimmungen.
Lagerung:
Vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Behälter kühl und trocken aufbewahren (Lagertemperatur nicht über 30°C).
Abstufung:
0 - 10 - 20 - 40 - 60 - 100 - 200 mg/L HCHO
Rechtliche Hinweise
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)