Wichtige Dokumente
35405
α-Zearalanol -Lösung
~10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Synonym(e):
(3S,7R)-3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-Decahydro-7,14,16-trihydroxy-3-methyl-1H-2-benzoxacyclotetradecin-1-on -Lösung, 2,4-Dihydroxy-6-(6α,10-dihydroxyundecyl)-benzoesäure-μ-lacton -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Verfügbarkeit
not available in Canada
Konzentration
~10 μg/mL in acetonitrile
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@H]1CCC[C@H](O)CCCCCc2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H26O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h10-12,14,19-21H,2-9H2,1H3/t12-,14+/m0/s1
InChIKey
DWTTZBARDOXEAM-GXTWGEPZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?