Wichtige Dokumente
33489
2,4,6-Tribromanisol
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2,4,6-Tribrom-1-methoxybenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
297-299 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
84-88 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
COc1c(Br)cc(Br)cc1Br
InChI
1S/C7H5Br3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3
InChIKey
YXTRCOAFNXQTKL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?