31421
Dextran aus Leuconostoc mesenteroides
analytical standard, for GPC, Mw 80,000
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
for GPC
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
Mn ~55,000
Mp ~65,000
Mw ~80,000
chemische Klasse(n) des Analyten
oligosaccharides
Methode(n)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.45
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChIKey
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dextran from Leuconostoc mesenteroides (Mw: 80,000) may be used as an analytical standard to calibrate the column for gel permeation chromatography (GPC).
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?