30329
Cobalt Standard für ICP
TraceCERT®, 1 g/L Co in nitric acid (nominal concentration)
Synonym(e):
Cobalt ICP Calibration Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Konzentration
1 g/L Co in nitric acid (nominal concentration)
Methode(n)
ICP: suitable
Anwendung(en)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Allgemeine Beschreibung
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)