Merck
30315-M
Sigma-Aldrich
Kaliumiodid
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.0%
About This Item
Lineare Formel:
KI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.00
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 745 °C)
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99.0%
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Form
crystalline
Verunreinigungen
Reducing substances, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.005% thiosulfate (S2O3)
≤0.02% free alkali (as KOH)
≤10 ppm total nitrogen (N)
Verlust
≤0.2% loss on drying, 105 °C
pH-Wert
6-8 (20 °C, 5%)
mp (Schmelzpunkt)
681 °C (lit.)
Anionenspuren
bromide, chloride (as Cl-): ≤100 ppm
iodate (IO3-): ≤2 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤10 ppm
Kationenspuren
As: ≤0.00001%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.03%
SMILES String
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Kaliumiodid (KI) ist ein anorganisches Kaliumsalz. Es wird als Iodid-Ionenquelle für nukleophile Verdrängungsreaktionen und wirkt als Vermittler während der elektrochemischen Oxidation von Aldehyden. In Gegenwart einer Säure spaltet KI verschiedene Ether. KI reagiert mit Sulfonylchloriden und bildet symmetrische Thiosulfon-S-Ester. In Gegenwart von Oxidationsmitteln iodiert KI aromatische Verbindungen und Organothallium-Verbindungen.
Anwendung
Kaliumiodid wird wie folgt verwendet:
  • Als ein fester basischer mit Aluminium beladender Katalysator zur Transveresterung von Sojabohnenöl mit Methanol.
  • Als eine Iodid-Quelle bei der solvothermalen Synthese von BiOI(Bismuthoxyiodid)-Mikrosphären mit Ethylenglycol-Lösungsmitteln.
  • Bei der Synthese von RGO (reduziertes Graphenoxid) aus GO (Graphitoxid) in Gegenwart eines HCl-KI-Gemischs.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)