24539
Hamilton® Spritze, Serie 700, abnehmbare Nadel
750RN, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonym(e):
Hamilton® Spritze 750RN 500μL
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
22 ga (bevel tip)
Leistungsmerkmale
needle type RN (removable needle)
point style 2
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 80830
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
0.5 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)