20780-U
Hamilton® GASTIGHT® Spritze, Serie 1700, abnehmbare Nadel
1701RN, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
glass body
Kanülengröße
26s ga (bevel tip)
Leistungsmerkmale
removable needle RN
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 80030
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
10 μL
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)