17310
Paraffinwachs
purum
Synonym(e):
Paraffins
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Form
crystalline (chunks)
powder or solid
Übergangstemp.
solidification point 60-65 °C
InChIKey
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)