17191
Selektiver Zusatz I nach Park und Sanders
for Campylobacter spp., suitable for microbiology
Synonym(e):
Campylobacter selective supplement, Selective supplementfor thermotolerant Campylobacter
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verpackung
pkg of 5 vials
Farbe
white
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Campylobacter spp.
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
Vancomycin 10 mg; Trimethoprim 10 mg
Lagerung und Haltbarkeit
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.