Wichtige Dokumente
11229
Ammoniumsulfit -Lösung
technical, 34%
Synonym(e):
Diammonium sulfite, Diammonium sulfonate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Konzentration
34%
~34% in H2O
SMILES String
N.N.OS(O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O3S/c;;1-4(2)3/h2*1H3;(H2,1,2,3)
InChIKey
PQUCIEFHOVEZAU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?