Wichtige Dokumente
10850
D-(−)-Arabinose
suitable for microbiology, ≥99.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥99.0%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D −104±2.0°, 24 hr, c = 10% in H2O
Glührückstand
≤0.1% (as SO4)
Verlust
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
mp (Schmelzpunkt)
162-164 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤25 mg/kg
Fe: ≤17 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤15 mg/kg
Anwendung(en)
microbiology
SMILES String
O[C@@H]1COC(O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m1/s1
InChIKey
SRBFZHDQGSBBOR-ZRMNMSDTSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?