Wichtige Dokumente
05330590
Carnosinsäure
primary reference standard
Synonym(e):
(4aR,10aS)-5,6-Dihydroxy-7-isopropyl-1,1-dimethyl-1,3,4,9,10,10a-hexahydro-2H-phenanthrene-4a-carbonsäure, Salvin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
HWI
Anwendung(en)
food and beverages
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)c1cc2CC[C@H]3C(C)(C)CCC[C@]3(C(O)=O)c2c(O)c1O
InChI
1S/C20H28O4/c1-11(2)13-10-12-6-7-14-19(3,4)8-5-9-20(14,18(23)24)15(12)17(22)16(13)21/h10-11,14,21-22H,5-9H2,1-4H3,(H,23,24)/t14-,20+/m0/s1
InChIKey
QRYRORQUOLYVBU-VBKZILBWSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)