Wichtige Dokumente
03830
Ethylenglykol-monosalicylat
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Ethylenglykolsalicylat, Salicylsäure-2-hydroxyethylester, Salicylsäure-ethylenglykolester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.548 (lit.)
n20/D 1.549
bp
166 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2
InChIKey
LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
339.8 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
171 °C - DIN 51758
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)