Merck
00488
Sigma-Aldrich
Helium
≥99.999%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
He
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
4.00
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
0.14 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.999%
bp
-268.934 °C (lit.)
−268.9 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-272.2 °C (lit.)
SMILES String
[He]
InChI
1S/He
InChIKey
SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Pressure tin
Filling pressure at 15°C: 11 Bar; content 15°C, 1 bar): 11 l
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Gas cylinder
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)