Merck
40-0101
Sigma-Aldrich
pH standard solution
pH 1.68 (25 °C)
About This Item
UNSPSC-Code:
12161700
Verfügbarkeit
available only in Japan
Qualitätsniveau
pH-Wert
1.68 (25 °C)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Lagertemp.
15-25°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)