Wichtige Dokumente
30-4160
Triethanolamin
JIS special grade, ≥98.0%
Synonym(e):
2,2′,2′′-Nitriltriethanol, Tris(2-hydroxyethyl)amin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Dampfdichte
5.14 (vs air)
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
600 °F
Expl.-Gr.
8.5 %
Verfügbarkeit
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Brechungsindex
n20/D 1.485 (lit.)
pH-Wert
10.5-11.5 (25 °C, 149 g/L)
Nützlicher pH-Bereich
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
17.9-21 °C (lit.)
Dichte
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChIKey
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
354.2 °F
Flammpunkt (°C)
179 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?