Wichtige Dokumente
28-4280
Natriumsulfat
for residue analysis
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for residue analysis
Form
crystalline
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
884 °C (lit.)
Dichte
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Eignung
suitable for residue analysis
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?