Wichtige Dokumente
28-3070
Natronlauge
0.01 M
Synonym(e):
Natriumhydroxid -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
3 mmHg ( 37 °C)
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
0.01 M
1/100 N
SMILES String
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable