Wichtige Dokumente
28-2430
Natriumcitrat, dreibasisch Dihydrat
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Citronensäure Trinatriumsalz, Natriumcitrat tribasisch Dihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥99.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
7.5-9.0 (25 °C, 29.4 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChIKey
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?