24-5250
Kaliumphosphat
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonym(e):
Dikaliumhydrogenphosphat, Dikaliumphosphat, sek.-Kaliumphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥98.0%
Form
granular
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L)
SMILES String
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable