Wichtige Dokumente
24-5151
Kaliumpermanganat
suitable for determination of toxic metals, ≥99.5%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ special grade
Assay
≥99.5%
Form
crystalline
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
7.2-9.7 (20 °C, 20 g/L)
Eignung
suitable for determination of toxic metals
SMILES String
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChIKey
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Brain
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?