Wichtige Dokumente
24-3689
Poly(ethylenglykol)
SAJ first grade, mol wt 7400-9000
Synonym(e):
PEG
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Form
solid
Mol-Gew.
7400-9000
Verfügbarkeit
available only in Japan
SMILES String
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable