Wichtige Dokumente
24-1020
Perchlorsäure
JIS special grade
Synonym(e):
PCA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
70.0-72.0%
Dichte
167 g/cm3
SMILES String
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChIKey
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?