23-0310
Kokosnussöl aus Cocos nucifera
CP
Synonym(e):
Copraöl, Kokosfett
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
CP
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
23-27 °C
Lagertemp.
room temp
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)