Merck
19-4530
Sigma-Aldrich
Lösungsbenzin
CP
Synonym(e):
Leichtbenzin, Testbenzin
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
bp:
179-210 °C (lit.)
Qualität
CP
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
2 psi ( 21.1 °C)
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
bp
179-210 °C (lit.)
Dichte
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C(CCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C10H22/c1-4-5-6-7-8-9-10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3
InChIKey
SGVYKUFIHHTIFL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
107.6 °F
Flammpunkt (°C)
42 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)