Wichtige Dokumente
15-1150
Eisen(III)-chlorid Hexahydrat
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonym(e):
Eisenchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdruck
1 mmHg ( 194 °C)
Assay
≥98.0%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: iron
Verfügbarkeit
available only in Japan
bp
280-285 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
37 °C (lit.)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChIKey
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves