13-1760
Hydrochloric acid
0.01 M
Synonym(e):
Hydrogen chloride solution
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Salzsäure -Lösung, 0.01 M
Dampfdruck
190 mmHg ( 25 °C)
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
0.01 M
1/100 N
bp
100 °C (lit.)
Dichte
1 g/cm3 at 20 °C
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable