Wichtige Dokumente
13-0750
Hexamethylentetramin
JIS special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decan, Hexamin, Methenamin, Urotropin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0%
Form
crystalline
Selbstzündungstemp.
770 °F
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
280 °C (subl.) (lit.)
SMILES String
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChIKey
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
482.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
250 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges