Merck
12-1531
Sigma-Aldrich
Gram-Hucker′s stain solution (II)
Synonym(e):
Gram’s iodine solution
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Verfügbarkeit
available only in Japan
Komponenten
Composition : Lugol in water
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)