Wichtige Dokumente
07-1490
Dibutylamin
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdichte
4.46 (vs air)
Dampfdruck
1.9 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
594 °F
Expl.-Gr.
10 %
Verfügbarkeit
available only in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
pH-Wert
11.1 (20 °C, 1 g/L)
bp
159 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−62 °C (lit.)
Dichte
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCNCCCC
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
InChIKey
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
104.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)