Wichtige Dokumente
05-6500
p-Cresol
JIS special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
4-Methyl-phenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Dampfdichte
3.72 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0%
Form
crystalline
Selbstzündungstemp.
1038 °F
Expl.-Gr.
1 %
1.1 %, 150 °F
Verfügbarkeit
available only in Japan
bp
202 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
32-34 °C (lit.)
Dichte
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
InChIKey
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?