Wichtige Dokumente
05-6240
Kupfer(II)-sulfat
≥97.5%
Synonym(e):
Kupfersulfatlösung nach Fehling
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
7.3 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥97.5%
Form
powder
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
200 °C (dec.) (lit.)
Dichte
3.603 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChIKey
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?