05-2753
Chlorine water
CP
Synonym(e):
Chlorine solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
CP
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
InChI
1S/Cl2/c1-2
InChIKey
KZBUYRJDOAKODT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)