05-1530
Carbon black
CP
Synonym(e):
Graphit-Nanopartikel
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
CP
Form
pellets
powder
Verfügbarkeit
available only in Japan
Partikelgröße
24 nm (graphitized carbon black)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable