Wichtige Dokumente
05-1050
Calcium-Standardlösung
suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm Ca+2 in 1 M HCl, 1 mg/mL Ca+2 in 1 M HCl
Synonym(e):
Calciumchlorid -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
1 mg/mL Ca+2 in 1 M HCl
1000 ppm Ca+2 in 1 M HCl
Eignung
suitable for atomic absorption spectrometry
SMILES String
Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?