Wichtige Dokumente
01-5600
Anilin
JIS special grade, ≥99.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Dampfdichte
3.22 (185 °C, vs air)
Dampfdruck
0.7 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1139 °F
Expl.-Gr.
11 %
Verfügbarkeit
available only in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.586 (lit.)
pH-Wert
8.8 (20 °C, 36 g/L)
bp
184 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−6 °C (lit.)
Dichte
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
InChIKey
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?