Wichtige Dokumente
01-4920
Ammoniumpersulfat
SAJ first grade, ≥95.0%
Synonym(e):
AP, APS, Ammoniumperoxodisulfat, Ammoniumperoxydisulfat, PER
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdichte
7.9 (vs air)
Assay
≥95.0%
Form
powder
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
1.0-2.0 (25 °C, 228 g/L)
SMILES String
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
InChIKey
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?