Wichtige Dokumente
01-4680
Ammoniumfluorid
SAJ special grade, ≥97.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ special grade
Assay
≥97.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
~6 (20 °C, 50 g/L)
SMILES String
N.F
InChI
1S/FH.H3N/h1H;1H3
InChIKey
LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?