Wichtige Dokumente
01-4359
Ammoniumhydroxid -Lösung
SAJ super special grade, ≥25.0% NH3
Synonym(e):
Ammoniak wässrig -Lösung, Ammoniakwasser
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ super special grade
Form
liquid
Expl.-Gr.
27 %
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
≥25.0% NH3
pH-Wert
11.7 (20 °C)
Dichte
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChIKey
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?