Merck
01-3110
Sigma-Aldrich
Aurintri-Carboxylsäure Ammoniumsalz
JIS special grade
Synonym(e):
ATA, Aluminon
About This Item
Lineare Formel:
C22H14O9 · 3NH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
473.43
Farbindexnummer:
43810
Beilstein:
3900820
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Qualität
JIS special grade
Form
powder
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
220-225 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
N.N.N.OC(=O)c1cc(ccc1O)\C(c2ccc(O)c(c2)C(O)=O)=C3/C=CC(=O)C(=C3)C(O)=O
InChI
1S/C22H14O9.3H3N/c23-16-4-1-10(7-13(16)20(26)27)19(11-2-5-17(24)14(8-11)21(28)29)12-3-6-18(25)15(9-12)22(30)31;;;/h1-9,23-24H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31);3*1H3
InChIKey
AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Aurintricarbonsäure polymerisiert leicht in wässriger Lösung, und bildet dabei ein stabiles freies Radikal, welches die Wechselwirkung zwischen Proteinen und Nukleinsäuren inhibiert.1. Sie ist ein wirksamer Inhibitor von Ribonuklease1 und Topoisomerase II2 dadurch dass sie die Bindung der Nukleinsäure an das Enzym verhindert. Sie stimuliert Prozesse der Tyrosinphosphorylierung, u.a. den Jak2/STAT5-Weg in NB2 Lymphoma Zellen3, ErbB4 in Neuroblastoma Zellen4 und MAP Kinasen, Shc Proteine, Phosphatidylinositid 3-Kinase und Phospholipase C in PC12 Zellen5. Aurintricarbonsäure inhibiert Apoptose in vielen Zelltypen. Ihr neuroprotektiver Effect liegt möglicherweise in ihrer Fähigkeit, die Herunterregulierung von Ca2+ undurchlässigen GluR2 Rezeptoren zu verhindern 6 oder in ihrer Fähigkeit Calpain, eine Ca2+-aktivierte Protease, die während der Apoptose aktiviert wird, zu inhibieren7.
Sonstige Hinweise
Kann eine beträchtliche Menge an Polymer enthalten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jakyung Yoo et al.
Advances in protein chemistry and structural biology, 87, 219-247 (2012-05-23)
DNA methyltransferases (DNMTs) are promising epigenetic targets for the development of novel anticancer drugs and other diseases. Molecular modeling and experimental approaches are being used to identify and develop inhibitors of human DNMTs. Most of the computational efforts conducted so
Moonhee Lee et al.
Neurobiology of aging, 34(5), 1451-1461 (2012-11-28)
Aberrant complement activation is known to exacerbate the pathology in a spectrum of degenerative diseases of aging. We previously reported that aurin tricarboxylic acid (ATA) is an orally effective agent which prevents formation of the membrane attack complex of complement.
Hui-Chen Hung et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 65(4), 676-683 (2010-01-22)
Enterovirus 71 (EV71) causes serious diseases in humans. The aim of this study was to examine the effects of aurintricarboxylic acid (ATA) on EV71 replication and to explore the underlying mechanism. To measure the activity of ATA in inhibiting the
Hui-Chen Hung et al.
Antiviral research, 81(2), 123-131 (2008-11-19)
There is a continuing threat that the highly pathogenic avian influenza virus will cause future influenza pandemics. In this study, we screened a library of compounds that are biologically active and structurally diverse for inhibitory activity against influenza neuraminidase (NA).
Jakyung Yoo et al.
Journal of molecular modeling, 18(4), 1583-1589 (2011-08-02)
DNA methyltransferase 1 (DNMT1) is an emerging target for the treatment of cancer, brain disorders, and other diseases. Currently, there are only a few DNMT1 inhibitors with potential application as therapeutic agents or research tools. 5,5-Methylenedisalicylic acid is a novel