Merck
ZSR240RLT0
Milli-Q
Milli-Q® SR 240L Aufbereitungssystem 
greener alternative
Pure RO water production station for two 3.5 L Switch SQ tanks
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Aufnahme AC/DC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
16 kg operating weight (35.3 lb) (with two SQ Switch 3.5 L tanks)
42 L/hr make-up flow rate (for pure RO water)
6 L/min distribution flow rate (pure RO water from SQ Gravity valve (optional))
60 L/day max. usage
system H × W × depth
50.3 cm (19.8 in.) × 39.2 cm (15.4 in.) × 22 cm (8.7 in.)
Gewicht
7 kg (15.4 lb ), (system)without SQ Switch 3.5 L tanks
Aufnahme
potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
Abgabe
type 3 water (RO water)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Um zu erfahren, wie die Wassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series funktionieren und einen vollständigen Überblick zu erhalten, besuchen Sie unsere zugehörige Seite.
Mit dem Milli-Q® SR 240L Wasseraufbereitungssystem wird reines Umkehrosmosewasser (RO) an zwei mobile SQ Switch 3,5-Liter Tanks geliefert. Die Tanks können leicht zu Milli-Q® SQ 200 Aufbereitungssystemen transportiert werden, um frisches Reinstwasser an verschiedenen Stellen im Labor herzustellen. Dank des mobilen SQ Switch-Tanks passt sich das Wassersystem an jede Laborkonfiguration an: Die Station für die Herstellung von Umkehrosmosewasser wird neben einer Trinkwasserquelle aufgestellt, während eine unbegrenzte Anzahl Entnahmeeinheiten für die Entnahme von Reinstwasser an allen Plätzen im Labor oder Gebäude aufgestellt werden kann, an denen eine Stromversorgung vorhanden ist. Hierdurch wird eine flexible Installation möglich, die bei sich ändernden Laboranforderungen leicht angepasst und skaliert werden kann. Diese Doppeltankkonfiguration eignet sich für größere Labore, die einen höheren Reinstwasserbedarf haben.
Wir sind darauf ausgerichtet, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die zu einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen gehören. Dieses Produkt ist ein gemäß Design for Sustainability (DfS) entwickeltes Produkt. Klicken Sie hier, um die DfS-Scorecard anzuschauen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Die Milli-Q® SR 240L Produktionsstation ist Teil einer von sechs vorbestückten Konfigurationen (Milli-Q® SQ 240L), die für die Milli-Q® SQ 2Series erhältlich sind. Diese bietet dem Benutzer vollständige Autonomie und lässt sich an die Anforderungen und Entwicklungen im Labor anpassen. Diese Station für die Herstellung von Umkehrosmosewasser bietet:
  • Schnelles Nachfüllen des mobilen SQ Switch-Tanks (in nur 6 min) mit frisch hergestelltem reinem Umkehrosmosewasser dank des Hochdurchsatz-RO-Filterelements (bis zu 42 l/h); durch die Rückführungsschleife für Umkehrosmosewasser wird 50 % des Verwurfwassers eingespart; durch die automatische Spülung der RO-Membran wird die hohe Leistung aufrechterhalten
  • Durch das Schwerkraftventil (optional) können bis zu 6 l/h Umkehrosmosewasser direkt an der SQ Switch-Tankbasis entnommen werden
  • Eine kompakte Einrichtung und ein selbsterklärendes Installationshandbuch mit dazugehörigen Videos ermöglichen es Ihnen, das System dort anzuschließen, wo es für Ihre Labortätigkeit am besten geeignet ist, und es später bei Bedarf an einen anderen Ort zu verlegen
  • Unbegrenzte Skalierbarkeit mit einer Station für die Herstellung von reinem Umkehrosmosewasser, durch welche mehrere autonome Milli-Q® SQ 200 Reinstwasser-Entnahmeeinheiten gespeist werden können. Hierdurch wird die Ausweitung der Labortätigkeit bei gleichzeitiger Begrenzung der Budgetinvestitionen unterstützt
  • Durch den Einzelaustausch der Twist & Lock-Filterelemente wird die Wartung vereinfacht und Betriebskosten werden begrenzt
  • Durch die kompakte Größe sowie Wasser- und Energieeinsparungen wird das Labor in Bezug auf seine Ausrichtung auf Nachhaltigkeit unterstützt
In Kombination mit der autonomen Reinstwasser-Entnahmeeinheit Milli-Q® SQ 200 profitieren die Labore von verschiedenen Vorteilen:
  • Der einfache, manuelle Handspender ermöglicht jedem neuen oder ungeübten Benutzer die Entnahme von Reinstwasser mit variablen Durchflussraten sowohl tropfenweise als auch bis zu 1,6 l/min
  • Eine zuverlässige Reinstwasserqualität mit einem spezifischen Widerstand von 18,2 MΩ·cm (Typ 1) wird deutlich sichtbar durch eine farbige LED angezeigt und der TOC-Gehalt wird durch eine integrierte UV-Photooxidationslampe gesenkt
  • Frisch entnommenes Reinstwasser steht dank des mobilen SQ Switch-Tanks überall im und außerhalb des Labors zur Verfügung
Komponenten
Der angegebene Preis bezieht sich aktuell nur auf die vorstehende Bestellnummer und kann jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Diese Bestellnummer beinhaltet nicht:
  • SQPAK Filterelement
  • SQ Switch 3,5-Liter-Tank
  • SQ Schwerkraftventil oder Netzkabel, das für das lokale Stromnetz ausgelegt ist
  • Reinstwasser-Entnahmeeinheit–Milli-Q® SQ 200 Aufbereitungssystem
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zubehör