Merck
ZSR240PFT0
Milli-Q
Milli-Q® SP 240 Vorfiltermodul
greener alternative
Pretreatment of potable tap water to feed the pure RO water production station
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
Aufnahme AC/DC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Verpackung
pkg of 1 unit
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
6 kg operating weight (13.2 lb)
system H × W × depth
50.3 cm (19.8 in.) × 14.1 cm (5.6 in.) × 22 cm (8.7 in.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Um zu erfahren, wie die Wassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series funktionieren und einen vollständigen Überblick zu erhalten, besuchen Sie unsere zugehörige Seite.
Das Milli-Q® SP 240 Vorfiltermodul bereitet trinkbares Leitungswasser für die Versorgung der Station für die Herstellung von reinem Umkehrosmosewasser auf. Dieses Vorfiltermodul wird empfohlen, um die Leistung der Station für die Herstellung von Umkehrosmosewasser der Wasseraufbereitungssysteme der Milli-Q® SQ 2Series zu erhöhen.
Wir sind darauf ausgerichtet, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die zu einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen gehören. Dieses Produkt ist ein gemäß Design for Sustainability (DfS) entwickeltes Produkt. Klicken Sie hier, um die DfS-Scorecard anzuschauen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Mit der Pumpe wird der Druck des Speisewassers reguliert, um eine konstant hohe Durchflussrate der Umkehrosmosemembran von bis zu 42 l/h sicherzustellen
  • Durch das SQPAK Gard Vorbehandlungspack wird die Umkehrosmosemembran geschützt, indem Chlor, Kolloide und partikelförmige Kontaminanten effizient aus dem Speise-Leitungswasser entfernt werden
  • Eine kompakte Einrichtung und ein selbsterklärendes Installationshandbuch mit dazugehörigen Videos ermöglichen es Ihnen, die Einheit neben der Station für die Herstellung von reinem Umkehrosmosewasser zu platzieren und später ggf. an einen anderen Ort zu stellen
  • Durch den Einzelaustausch von verbrauchten Twist & Lock-Filterelementen für jeden Reinigungsschritt wird die Wartung vereinfacht und Betriebskosten werden begrenzt
  • Durch die kompakte Größe wird die Ausrichtung der Labore auf Nachhaltigkeit unterstützt
Komponenten
Der angegebene Preis bezieht sich aktuell nur auf die vorstehende Bestellnummer und kann jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
Diese Bestellnummer beinhaltet nicht:
  • SQPAK Filterelement
  • Netzkabel, das für das lokale Stromnetz ausgelegt ist
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zubehör