Wichtige Dokumente
ZLXM0D150
Milli-Q
Elix® Elektrodeionisationsmodul (EDI-Modul)
Water Purification by Electrodeionization (EDI) at 150 L/hr
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
JA.13
Materialien
resin (Mixed bed ion-exchange resin)
Leistungsmerkmale
removes remaining ions by electrodeionization
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Elix®
Parameter
150 L/hr flow rate
Kompatibilität
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HX
Allgemeine Beschreibung
Das Elix® Elix Elektrodeionisationsmodul (EDI-Modul) ist zum kontinuierlichen Deionisieren von Wasser nach der Umkehrosmose (RO) konzipiert. Das Elix® Modul unterstützt die konsistente und verlässliche Abgabe von Reinwasser mit überlegener Qualität ohne Wartung und mit einem Durchfluss von 150 l/h.
Anwendung
Das nach der RO-EDI-Behandlung hergestellte Typ-2-Wasser entspricht den Anforderungen vieler allgemeiner Laboranwendungen (z. B. Probenvorbereitung, Puffer- und Reagensherstellung, Glaswarenreinigung) und als Speisewasser für Ausrüstung und Instrumente (z. B. Autoklaven, Geschirrspüler, Bewitterungs- und Stabilitätsprüfkammern, klinische Analysegeräte und Färbegeräte, Wasserstoffgeneratoren und Reinstwassersysteme).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Originalersatzteil für das Elix® EDI-Modul - ZLXM0D150.
  • Enthält Mischbett-Ionenaustauschharz.
  • Entfernt restliche Ionen aus RO-aufgereinigtem Wasser wirksam, um Reinwasser mit gleichbleibender Qualität zu erzeugen, unabhängig von der Speisewasserqualität (Leitfähigkeit, CO2-Gehalt) oder Leistung der RO-Kartusche.
  • Eliminiert die Notwendigkeit für gefährliche chemische Regenerationsverfahren, den Austausch teurer Harze, das Tauschen von DI-Kartuschen oder das Zugeben von Weichmachern.
  • Verringert die Wartungszeit und gewährleistet geringe und vorhersehbare Betriebskosten.
Rechtliche Hinweise
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany