Merck
ZLXLKITUV57
Milli-Q
UV-Kreislauf-Kit
For Milli-Q® HX 7000 SD series water purification systems
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
JA.13
Verpackung
pkg of 1 unit
Leistungsaufnahme
57 W
Kompatibilität
for use with Milli-Q® HX
Allgemeine Beschreibung
Das UV-Kreislauf-Kit mit einem Stromverbrauch von 57 W ist für Milli-Q®-Wasseraufbereitungssysteme der Serie HX 7000 SD vorgesehen.
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Retention von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: UV-Bestrahlung
  • Anwendung: Allgemeine Laboranalyse
  • Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
  • Gebrauchsanweisung: Dieser Artikel liefert Wasser, das mit einer bakteriziden UV-Lampe bestrahlt wurde. Lesen Sie bitte die Anleitungen im Abschnitt „Using the System“ in der Gebrauchsanweisung (auf dem USB-Stick in der Systembox)
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany