Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
ZEQ7FTPDL
Milli-Q
Fußschalter
Hands-free dispensing accessory for Milli-Q® EQ 7000 water purification systems
Synonym(e):
Milli-Q®-EQ-7000-Fußschalter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
JA.13
Leistungsmerkmale
Remotely controls water delivery by a simple push of the foot.
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Q-POD®
Kompatibilität
for use with Milli-Q® EQ 7000
Allgemeine Beschreibung
Der an die Q-POD®-Abgabevorrichtung angeschlossene Fußschalter ermöglicht das Starten und Stoppen der Abgabe von Reinstwasser (Typ 1) über eine einfache Betätigung mit dem Fuß. In Kombination mit dem volumetrischen Abgabemodus wird durch einmaliges Betätigen des Schalters die Herstellung von Reinstwasser an der Abgabestelle gestartet. Die Abgabe stoppt automatisch bei Erreichen des eingestellten Volumens.
Anwendung
Dieser Fußschalter dient zur freihändigen Abgabe von Reinstwasser an der Abgabestelle (POD) von Milli-Q®-EQ-7000-Wassersystemen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ideal für Wissenschaftler, die freie Hände brauchen, wenn sie aufbereitetes Wasser holen.
  • Der volumetrische Abgabemodus spart Zeit beim wiederholten Abgeben desselben Volumens.
  • Unterstützt Laborhygieneprotokolle, da Anwender das System nicht berühren müssen, um Wasser zu erhalten.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany