Wichtige Dokumente
XX6700101
Millipore
Rohrgewindeanschluss, 1/4-Zoll-NPTF-Gewinde, T-Stück
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
stainless steel (Series 300)
Qualitätsniveau
ID
6.3 mm (0.25 in.)
Fitting
1/4 in. (6 mm) male NPT inlet/outlet connection
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore bietet eine große Auswahl an Fittings, Adaptern, Ventilen, Messgeräten und Schläuchen, die in Verbindung mit Millipore-Filtrationssystemen verwendet werden können. Bis auf die genannten Ausnahmen werden diese aus Edelstahl der Serie 300 gefertigt.
Tri-Clamp(TC)-Verschraubungen enthalten für gewöhnlich die Größenbezeichnungen 1 1/2", 2" usw. 1 1/2"-TC-Verschraubungen lassen sich an Schlauchgrößen mit 1" oder 1 1/2" AD anschließen. 2-Zoll-TC-Verschraubungen (5,08 cm) können nur an Schläuche mit einem Außendurchmesser von 2 Zoll (5,08 cm) angeschlossen werden.
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13