Wichtige Dokumente
XX4304701
Millipore
O-Ring (2-131), Silikon
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonym(e):
O-ring Seal, Silicone O-ring, Silicone Seal
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
silicone O-ring
Qualitätsniveau
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
In-Line-Filterhalter werden häufig verwendet, um Flüssigkeiten oder Gase in der Leitung mittels Druckfiltration gründlich zu reinigen. Das Gehäuse kann einfach geöffnet und der Filter ausgetauscht werden, ohne die verbundenen Leitungen zu beeinträchtigen.
Eigenschaften und Vorteile:
•Gestufte Schlauchtülleverbindungen an beiden Enden für eine einfache Installation
•Große, leicht zu greifende Handknäufe
Artikelnummer-Beschreibung
XX4304700 In-Line-Filterhalter 47 mm
Ersatzteile
XX1104715 Stützsieb, 47 mm, Polypropylen
XX4304701 O-Ring (2-131), Silikon
XX4304704 Schlauchadapter, 0,64 cm NPTF bis 0,79 cm ID, Polypropylen
XX4304705 Handknäufe
Zubehör
XX4304702 O-Ring, (2-131), Fluorelastomer
XX4304707 Edelstahl-Stützsieb, 47 mm
XX6200006P Filterpinzette, stumpfes Ende, Edelstahl
XX6700034 3 Meter PVC-Schlauch mit 9,5 mm Innendurchmesser